주요 문서
555282
Sigma-Aldrich
Cesium chloride/sodium chloride (2:1) eutectic
AnhydroBeads, 99.99% trace metals basis
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Cl3Cs2Na
CAS Number:
Molecular Weight:
395.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
제품 라인
AnhydroBeads
Quality Level
분석
99.99% trace metals basis
불순물
≤200.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
497-500 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cs+].[Cs+]
InChI
1S/3ClH.2Cs.Na/h3*1H;;;/q;;;3*+1/p-3
InChI key
OLSYZSZVAMPEGY-UHFFFAOYSA-K
법적 정보
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
픽토그램
Health hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)