주요 문서
555096
Sigma-Aldrich
[1,1′-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]tetracarbonylchromium(0)
동의어(들):
Cr(dppf)(CO)4
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CO)4Cr(P(C6H5)2C5H4)2Fe
CAS Number:
Molecular Weight:
718.42
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
solid
반응 적합성
core: chromium
reagent type: catalyst
mp
136-139 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Cr].[Fe].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[CH]1[CH][CH][C]([CH]1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.[CH]4[CH][CH][C]([CH]4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C17H14P.4CO.Cr.Fe/c2*1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;4*1-2;;/h2*1-14H;;;;;;
InChI key
BGLTVMJQSUKOCH-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Investigations into the properties of bidentate P,P- and P,N-donor ligands
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)