주요 문서
554766
Sigma-Aldrich
StratoSpheres PL-AMS resin
30-40 mesh, extent of labeling: 2.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked
동의어(들):
(Aminomethyl)polystyrene, AM-polystyrene, Benzylamine polymer-bound, Poly(styrene-co-divinylbenzene), aminomethylated, Poly(styrene-co-vinylbenzylamine-co-divinylbenzene, Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, aminomethylated
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
교차
1 % cross-linked
라벨링 범위
2.0 mmol/g loading
입자 크기
30-40 mesh
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Scavenges acids, acid chlorides, anhydrides, aldehydes and other electrophiles
법적 정보
StratoSpheres is a trademark of Agilent Technologies, Inc.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)