문서
554405
Sigma-Aldrich
3-(Difluoromethoxy)benzenesulfonyl chloride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
F2CHOC6H4SO2Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
242.63
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.5100 (lit.)
bp
233-234 °C (lit.)
density
1.509 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
FC(F)Oc1cccc(c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H5ClF2O3S/c8-14(11,12)6-3-1-2-5(4-6)13-7(9)10/h1-4,7H
InChI key
VKSMJFRQQMGYHS-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
208.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
97.8 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter