Key Documents
553999
Sigma-Aldrich
Tris(cyclopentadienyl)samarium(III)
99.9% trace metals basis
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C5H5)3Sm
CAS Number:
Molecular Weight:
345.64
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
분석
99.9% trace metals basis
형태
solid
mp
>350 °C (lit.)
SMILES string
[Sm].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2.[CH]3[CH][CH][CH][CH]3
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2 - Water-react 2
보충제 위험성
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
100.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
37.8 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)