문서
553611
Sigma-Aldrich
2-Octyloxytetrahydro-2H-pyran
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H26O2
CAS Number:
Molecular Weight:
214.34
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
포함
1% potassium carbonate as stabilizer
refractive index
n20/D 1.443 (lit.)
bp
62 °C/0.1 mmHg (lit.)
density
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCOC1CCCCO1
InChI
1S/C13H26O2/c1-2-3-4-5-6-8-11-14-13-10-7-9-12-15-13/h13H,2-12H2,1H3
InChI key
YGDANXKCMJFKDT-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter