Key Documents
553085
Sigma-Aldrich
2-Fluorobenzothiazole
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H4FNS
CAS Number:
Molecular Weight:
153.18
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
refractive index
n20/D 1.585 (lit.)
bp
211-212 °C (lit.)
density
1.323 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Fc1nc2ccccc2s1
호환 제품
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
199.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
92.78 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)