주요 문서
552232
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethoxybenzenesulfonyl chloride
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3O)2C6H3SO2Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
236.67
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
형태
solid
mp
112-116 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(OC)c(c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C8H9ClO4S/c1-12-6-3-4-7(13-2)8(5-6)14(9,10)11/h3-5H,1-2H3
InChI key
SHELADVIRCCTFN-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
2,5-Dimethoxybenzenesulfonyl chloride can be prepared from 2,5-dimethoxybenzenesulfonic acid.1 It can also be obtained from the reaction between chlorosulfonic acid and 1,4-dimethoxybenzene.2
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
The Chemistry of Thioether-Substituted Hydroquinones and Quinones. III. An Unexpected Rearrangement of a Heterocyclic Group.
Chapman DD, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 30(5), 1520-1523 (1965)