주요 문서
552194
Sigma-Aldrich
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzoic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
F2CHCF2OC6H4CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
238.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
175-179 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1ccc(OC(F)(F)C(F)F)cc1
InChI
1S/C9H6F4O3/c10-8(11)9(12,13)16-6-3-1-5(2-4-6)7(14)15/h1-4,8H,(H,14,15)
InChI key
SVGWTILJZWYEMD-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)