주요 문서
551848
Sigma-Aldrich
1,2-Dibromo-4,5-bis(octyloxy)benzene
97%
동의어(들):
1,2-Dibromo-4,5-bis(octyloxy)benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Br2C6H2(OC8H17)2
CAS Number:
Molecular Weight:
492.33
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
40-43 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCOc1cc(Br)c(Br)cc1OCCCCCCCC
InChI
1S/C22H36Br2O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-25-21-17-19(23)20(24)18-22(21)26-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18H,3-16H2,1-2H3
InChI key
YEYRWRVHDLPUGQ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)