주요 문서
551074
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-Amino-1-fluoro-3-methyl-1,1-diphenylbutane
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHCH(NH2)C(C6H5)2F
CAS Number:
Molecular Weight:
257.35
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
분석
97%
광학 활성
[α]20/D −45°, c = 1 in chloroform
mp
54-57 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)[C@H](N)C(F)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H20FN/c1-13(2)16(19)17(18,14-9-5-3-6-10-14)15-11-7-4-8-12-15/h3-13,16H,19H2,1-2H3/t16-/m0/s1
InChI key
MJIXRSWLVFUMCB-INIZCTEOSA-N
법적 정보
A Product of Onyx Scientific, U.K.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)