주요 문서
551066
Sigma-Aldrich
(R)-4,5,5-Triphenyl-2-oxazolidinone
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H17NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
315.37
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
분석
97%
광학 활성
[α]20/D +216°, c = 1 in chloroform
mp
246-250 °C (lit.)
SMILES string
O=C1N[C@H](c2ccccc2)C(O1)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C21H17NO2/c23-20-22-19(16-10-4-1-5-11-16)21(24-20,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,19H,(H,22,23)/t19-/m1/s1
InChI key
QCWBJFYOEHCELV-LJQANCHMSA-N
법적 정보
A Product of Onyx Scientific, U.K.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)