분석
98%
형태
solid
mp
240 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Cu++].[O-]c1cccc2cccnc12.[O-]c3cccc4cccnc34
InChI
1S/2C9H7NO.Cu/c2*11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8;/h2*1-6,11H;/q;;+2/p-2
InChI key
YXLXNENXOJSQEI-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable