주요 문서
550582
Sigma-Aldrich
N-Boc-3-(3-methyl-4-nitrobenzyl)-L-histidine methyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H26N4O6
CAS Number:
Molecular Weight:
418.44
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
불순물
≤3 wt. % tert-butyl methyl ether
mp
92-104 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COC(=O)[C@H](Cc1cn(Cc2ccc(c(C)c2)[N+]([O-])=O)cn1)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C20H26N4O6/c1-13-8-14(6-7-17(13)24(27)28)10-23-11-15(21-12-23)9-16(18(25)29-5)22-19(26)30-20(2,3)4/h6-8,11-12,16H,9-10H2,1-5H3,(H,22,26)/t16-/m0/s1
InChI key
QICAMETZWUJWGH-INIZCTEOSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)