주요 문서
550493
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4′-fluorobenzophenone
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H4COC6H4F
CAS Number:
Molecular Weight:
279.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
mp
82-86 °C (lit.)
SMILES string
Fc1ccc(cc1)C(=O)c2cccc(Br)c2
InChI
1S/C13H8BrFO/c14-11-3-1-2-10(8-11)13(16)9-4-6-12(15)7-5-9/h1-8H
InChI key
QLWGPEHYNFONNA-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)