주요 문서
550116
Sigma-Aldrich
Methyl (6-chloro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one-2-yl) acetate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C8H4ClONHOCH2COOCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
255.65
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
159-163 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)CC1Oc2ccc(Cl)cc2NC1=O
InChI
1S/C11H10ClNO4/c1-16-10(14)5-9-11(15)13-7-4-6(12)2-3-8(7)17-9/h2-4,9H,5H2,1H3,(H,13,15)
InChI key
CNOULAOXZGSIEF-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)