주요 문서
549894
Sigma-Aldrich
2-Chloro-9-(3-(dimethylamino)propyl)-thioxanthen-9-ol
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H20ClNOS
CAS Number:
Molecular Weight:
333.88
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
96%
mp
148-151 °C (lit.)
SMILES string
CN(C)CCCC1(O)c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
InChI
1S/C18H20ClNOS/c1-20(2)11-5-10-18(21)14-6-3-4-7-16(14)22-17-9-8-13(19)12-15(17)18/h3-4,6-9,12,21H,5,10-11H2,1-2H3
InChI key
YJINNJOMTOJZBH-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Phospholipid-sensitive calcium-dependent protein kinase: inhibition by antipsychotic drugs.
Schatzman RC, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 98(3), 669-676 (1981)