Key Documents
549010
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-fluorobenzotrifluoride
동의어(들):
1-Bromo-2-fluoro-3-trifluoromethylbenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H3(F)CF3
CAS Number:
Molecular Weight:
243.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
refractive index
n20/D 1.464 (lit.)
bp
168-169 °C (lit.)
density
1.690 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
bromo
fluoro
SMILES string
Fc1c(Br)cccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3BrF4/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10,11)12/h1-3H
InChI key
VPXCYIIXCVJZKZ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)