주요 문서
548995
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-fluorobenzotrifluoride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H3(F)CF3
CAS Number:
Molecular Weight:
243.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.465 (lit.)
bp
161-162 °C (lit.)
density
1.753 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Fc1ccc(c(Br)c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3BrF4/c8-6-3-4(9)1-2-5(6)7(10,11)12/h1-3H
InChI key
XBBGYSIEJHXPLL-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
2-Bromo-4-fluorobenzotrifluoride, also known as 4-bromo-1-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene, is a halogenated benzotrifluoride derivative.
애플리케이션
2-Bromo-4-fluorobenzotrifluoride may be used in the multi-step synthesis of (2-{4-[4-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-piperidin-4-yl-1H-imidazol-1-yl}ethyl)dimethylamine.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
172.9 °F - closed cup
Flash Point (°C)
78.3 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Synthesis of (2-{4-[4-Fluoro-3-(trifluoromethyl) phenyl]-2-piperidin-4-yl-1H-imidazol-1-yl} ethyl) dimethylamine.
Vaid RK, et al.
Synthesis, 45(11), 1534-1540 (2013)