Key Documents
548677
Sigma-Aldrich
2,4-Dibromobenzenesulfonyl chloride
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Br2C6H3SO2Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
334.41
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
mp
82-86 °C (lit.)
SMILES string
ClS(=O)(=O)c1ccc(Br)cc1Br
InChI
1S/C6H3Br2ClO2S/c7-4-1-2-6(5(8)3-4)12(9,10)11/h1-3H
InChI key
OMOXIKAWVFDFNX-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)