주요 문서
548529
Sigma-Aldrich
Potassium titanate
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
K2TiO3
CAS Number:
Molecular Weight:
174.06
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
분석
95%
SMILES string
[K+].[K+].[O-][Ti]([O-])=O
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)