주요 문서
548472
Sigma-Aldrich
Copper(I) telluride
99.9% trace metals basis
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Cu2Te
CAS Number:
Molecular Weight:
254.69
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
분석
99.9% trace metals basis
양식
crystalline
SMILES string
[Cu][Te][Cu]
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)