주요 문서
548286
Sigma-Aldrich
6-[(2-Hydroxyethyl)sulfonyl]benzoxazol-2-(3H)-one
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H9NO5S
CAS Number:
Molecular Weight:
243.24
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
207-210 °C (lit.)
SMILES string
OCCS(=O)(=O)c1ccc2NC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C9H9NO5S/c11-3-4-16(13,14)6-1-2-7-8(5-6)15-9(12)10-7/h1-2,5,11H,3-4H2,(H,10,12)
InChI key
NLKFSULXKPSHMS-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)