주요 문서
548243
Sigma-Aldrich
3-Amino-4-chlorobenzamide
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NH2C6H3(Cl)C(O)NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
170.60
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
96%
mp
167-171 °C (lit.)
SMILES string
NC(=O)c1ccc(Cl)c(N)c1
InChI
1S/C7H7ClN2O/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3H,9H2,(H2,10,11)
InChI key
QHMDKGRWJVOUFU-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
3-Amino-4-chloro-benzamide can undergo Suzuki coupling reaction with phenyl boronic acid in the presence of chloro(di-2-norbornylphosphino)(2′-dimethylamino-1,1′-biphenyl-2-yl)palladium(II) catalyst to form the corresponding biaryl aniline derivative.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Efficient synthesis of substituted biaryl anilines and biaryl phenols via a Suzuki cross-coupling reaction.
Liu B, et al.
Tetrahedron Letters, 46(11), 1779-1782 (2005)