주요 문서
548197
Sigma-Aldrich
1,8-Octanedithiol diacetate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3COS(CH2)8SCOCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
230.37
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
37-41 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)SCCCCCCCCSC(C)=O
InChI
1S/C12H22O2S2/c1-11(13)15-9-7-5-3-4-6-8-10-16-12(2)14/h3-10H2,1-2H3
InChI key
QJAYCBKJPCEYSJ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)