주요 문서
548138
Sigma-Aldrich
Lithium perchlorate
anhydrous, beads, 99.99%
동의어(들):
Lithium perchlorate (LiClO4 )
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
LiClO4
CAS Number:
Molecular Weight:
106.39
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
Grade
anhydrous
분석
99.99%
양식
beads
mp
236 °C (lit.)
SMILES string
[Li+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Li/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
InChI key
MHCFAGZWMAWTNR-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)