Key Documents
547867
Sigma-Aldrich
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]thulium(III)
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Tm(N(Si(CH3)3)2)3
CAS Number:
Molecular Weight:
650.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
분석
98%
반응 적합성
core: thulium
reagent type: catalyst
mp
159-164 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)N([Tm](N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/3C6H18NSi2.Tm/c3*1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h3*1-6H3;/q3*-1;+3
InChI key
NPNASPVXRLXTMF-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
보충제 위험성
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
36.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
2.2 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)