분석
97%
양식
solid
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: neodymium
mp
156-159 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)N([Nd](N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/3C6H18NSi2.Nd/c3*1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h3*1-6H3;/q3*-1;+3
InChI key
LWKIKGQVWYVALF-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reagent for synthesis of:
Reagent for:
- Imidophosphinate complexes of lanthanides
- Neodymium methoxides containing thienyl substituents
- Phenylene-bridged binuclear organolanthanide complexes
- Near-infrared photoluminescent neodymium(III) complexes
Reagent for:
- Rare-earth metal carboxylate-based catalysts
- Regioselective C-H activation
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
보충제 위험성
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
36.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
2.2 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.