문서
547670
Sigma-Aldrich
StratoSpheres PL-Rink resin
50-100 mesh, extent of labeling: 1.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked
동의어(들):
Rink amide (aminomethyl)polystyrene, 4-[(2,4-Dimethoxyphenyl)(Fmoc-amino)methyl]phenoxyacetomido methyl resin, Fmoc Rink amide, Knorr Linker amide resin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
교차
1 % cross-linked
라벨링 범위
1.0 mmol/g loading
입자 크기
50-100 mesh
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
StratoSpheres is a trademark of Agilent Technologies, Inc.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable