주요 문서
547212
Sigma-Aldrich
cis-7-Decenal
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2CH=CH(CH2)5CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
154.25
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
bp
143-145 °C (lit.)
density
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC\C=C/CCCCCC=O
InChI
1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h3-4,10H,2,5-9H2,1H3/b4-3-
InChI key
UZFFFFWQKMPLAC-ARJAWSKDSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
78.1 °F - closed cup
Flash Point (°C)
25.6 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)