주요 문서
547174
Sigma-Aldrich
1,1-Dimethoxyhexane
98%
동의어(들):
Hexanal dimethyl acetal
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)4CH(OCH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
146.23
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
refractive index
n20/D 1.405 (lit.)
bp
163-164 °C (lit.)
density
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCC(OC)OC
InChI
1S/C8H18O2/c1-4-5-6-7-8(9-2)10-3/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI key
ZQUJUCJLDXTKKW-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
130.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
54.44 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)