Key Documents
547158
Sigma-Aldrich
trans,trans-2,4-Hexadienyl acetate
97%
동의어(들):
Sorbyl acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH=CH)2CH2OC(O)CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
140.18
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.474 (lit.)
bp
192-193 °C (lit.)
density
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]/C(C)=C([H])\C([H])=C(/[H])COC(C)=O
InChI
1S/C8H12O2/c1-3-4-5-6-7-10-8(2)9/h3-6H,7H2,1-2H3/b4-3+,6-5+
InChI key
PXVKYPFROMBALG-VNKDHWASSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
181.9 °F - closed cup
Flash Point (°C)
83.3 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)