문서
546941
Sigma-Aldrich
3,5-Difluorophenylacetonitrile
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
F2C6H3CH2CN
CAS Number:
Molecular Weight:
153.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
mp
35-38 °C (lit.)
SMILES string
Fc1cc(F)cc(CC#N)c1
InChI
1S/C8H5F2N/c9-7-3-6(1-2-11)4-8(10)5-7/h3-5H,1H2
InChI key
OBMYMTSBABEPIB-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3