문서
546739
Sigma-Aldrich
Zinc bromide dihydrate
99%
동의어(들):
Dibromozinc dihydrate, Zinc(2+) dibromide dihydrate, Zinc(II) bromide dihydrate, zinc bromide 2-hydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ZnBr2 · 2H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
261.23
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
99%
형태
powder or solid
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
O.O.Br[Zn]Br
InChI
1S/2BrH.2H2O.Zn/h2*1H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2
InChI key
NSGOPMOPSWFFLF-UHFFFAOYSA-L
픽토그램
CorrosionEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1