주요 문서
546534
Sigma-Aldrich
Tris(dimethylamido)gallium(III)
98%
동의어(들):
Hexakis(dimethylamido)digallium
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H36Ga2N6
CAS Number:
Molecular Weight:
403.90
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
분석
98%
형태
solid
반응 적합성
core: gallium
reagent type: catalyst
mp
104-105.5 °C (lit.)
SMILES string
CN(C)[Ga-]1(N(C)C)[N+](C)(C)[Ga-](N(C)C)(N(C)C)[N+]1(C)C
InChI
1S/6C2H6N.2Ga/c6*1-3-2;;/h6*1-2H3;;/q4*-1;4*+1
InChI key
RVOVCNXACQVIAT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Atomic number of base material: 31 Gallium
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
보충제 위험성
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
132.3 °F
Flash Point (°C)
55.7 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.