주요 문서
546453
Sigma-Aldrich
2,5-Bis(bromomethyl)-1-methoxy-4-(3′,7′-dimethyloctyloxy)benzene
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(BrCH2)2C6H2(OCH3)OCH2CH2CH(CH3)(CH2)3CH(CH3)CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
450.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
96%
mp
74-77 °C (lit.)
SMILES string
COc1cc(CBr)c(OCCC(C)CCCC(C)C)cc1CBr
InChI
1S/C19H30Br2O2/c1-14(2)6-5-7-15(3)8-9-23-19-11-16(12-20)18(22-4)10-17(19)13-21/h10-11,14-15H,5-9,12-13H2,1-4H3
InChI key
DOKSAXJBKYCNRE-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Conducting polymer precursor for synthesis of substituted PPV.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)