주요 문서
546038
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-hydroxy-6-trifluoromethylpyrimidine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H4F3N3O
CAS Number:
Molecular Weight:
179.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
mp
289.5-293.5 °C (lit.)
SMILES string
Nc1nc(O)cc(n1)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H4F3N3O/c6-5(7,8)2-1-3(12)11-4(9)10-2/h1H,(H3,9,10,11,12)
InChI key
ZEPSVMLZBXDPGU-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Optimized molecular geometry, force constants and vibrational frequencies of 2-amino-4-hydroxy-6-trifluoromethylpyrimidine (AHFMP) have been evaluated by density functional theory (DFT).
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Simulation of IR and Raman spectral based on scaled DFT force fields: a case study of 2-amino 4-hydroxy 6-trifluoromethylpyrimidine, with emphasis on band assignment.
Krishnakumar, V., and N. Prabavathi.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 71(2), 449-457 (2008)