주요 문서
546011
Sigma-Aldrich
6-(Trifluoromethyl)uracil
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H3F3N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
180.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
mp
230-235 °C (lit.)
SMILES string
FC(F)(F)C1=CC(=O)NC(=O)N1
InChI
1S/C5H3F3N2O2/c6-5(7,8)2-1-3(11)10-4(12)9-2/h1H,(H2,9,10,11,12)
InChI key
IROWWTVZNHKLLE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)