Key Documents
545767
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-2-methylbenzothiazole
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H9NOS
CAS Number:
Molecular Weight:
179.24
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
96%
mp
36-40 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc2sc(C)nc2c1
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)