주요 문서
545538
Sigma-Aldrich
Cyclopentanethiol acetate
97%
동의어(들):
Acetylmercaptocyclopentane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C5H9SCOCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
144.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
refractive index
n20/D 1.495 (lit.)
bp
195-196 °C (lit.)
density
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)SC1CCCC1
InChI
1S/C7H12OS/c1-6(8)9-7-4-2-3-5-7/h7H,2-5H2,1H3
InChI key
LSEYTICQPCCBPJ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
159.1 °F - closed cup
Flash Point (°C)
70.6 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)