문서
545244
Sigma-Aldrich
2-Phenoxyethanethiol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5OCH2CH2SH
CAS Number:
Molecular Weight:
154.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
refractive index
n20/D 1.5600 (lit.)
bp
201-202 °C (lit.)
density
1.105 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
SCCOc1ccccc1