주요 문서
54513
Sigma-Aldrich
3-(2-Hydroxyethyl)thiazolium bromide
≥97.0%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H8BrNOS
CAS Number:
Molecular Weight:
210.09
Beilstein:
6246836
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352000
PubChem Substance ID:
분석
≥97.0%
mp
147-149 °C
SMILES string
[Br-].OCC[n+]1ccsc1
기타 정보
Catalyst for the addition of aldehydes to α,β-unsaturated esters (Stetter-Michael-addition)
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
L. Novak et al.
Chemische Berichte, 117, 2939-2939 (1980)