주요 문서
544957
Sigma-Aldrich
Zinc oxalate hydrate
≥99.99% trace metals basis
동의어(들):
Zinc oxalate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ZnC2O4 · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
153.41 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
≥99.99% trace metals basis
형태
chunks
불순물
≤100 ppm Trace Metal Analysis
SMILES string
O.O=C1O[Zn]OC1=O
InChI
1S/C2H2O4.H2O.Zn/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);1H2;/q;;+2/p-2
InChI key
OUWKZEXFOTWFDX-UHFFFAOYSA-L
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)