주요 문서
544426
Sigma-Aldrich
4-Benzyloxybenzophenone
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2OC6H4C(O)C6H5
CAS Number:
Molecular Weight:
288.34
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
양식
solid
mp
82-85 °C (lit.)
SMILES string
O=C(c1ccccc1)c2ccc(OCc3ccccc3)cc2
InChI
1S/C20H16O2/c21-20(17-9-5-2-6-10-17)18-11-13-19(14-12-18)22-15-16-7-3-1-4-8-16/h1-14H,15H2
InChI key
NMPNTBQOLRXPGK-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
4-Benzyloxybenzophenone is also known as [4-(benzyloxy)phenyl](phenyl)methanone. It reacts with propiophenone in the presence of a novel titanium reagent to form triphenylbutene isomers which shows uterotropic activity.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Reductive condensation of 4-benzyloxybenzophenone and propiophenone, and the estrogenic activity of 1-benzyloxy-4-(1,2-diphenylbut-1-enyl) benzene.
Zolotareva VA, et al.
ChemInform, 21(50) (1990)