문서
542806
Sigma-Aldrich
4-Pyridylamidoxime
97%
동의어(들):
Isonicotinamide oxime
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H7N3O
CAS Number:
Molecular Weight:
137.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
mp
128-133 °C (lit.)
SMILES string
N\C(=N/O)c1ccncc1
InChI
1S/C6H7N3O/c7-6(9-10)5-1-3-8-4-2-5/h1-4,10H,(H2,7,9)
InChI key
ZUUATXHRJFHSGO-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
4-Pyridylamidoxime may be used in the synthesis of substituted α-1,2,4-oxadiazolo esters.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
문서 라이브러리 방문
A 'one-pot'synthesis of a-1, 2, 4-oxadiazolo esters from malonic diesters and amidoximes under solvent-free conditions.
Du W, et al.
Tetrahedron Letters, 47(25), 4271-4274 (2006)