문서
542679
Sigma-Aldrich
2-Bromo-6-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H2(NO2)(NH2)CF3
CAS Number:
Molecular Weight:
285.02
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
mp
71-74 °C (lit.)
SMILES string
Nc1c(Br)cc(cc1[N+]([O-])=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4BrF3N2O2/c8-4-1-3(7(9,10)11)2-5(6(4)12)13(14)15/h1-2H,12H2
InChI key
ZUZMWPRSGJTLHW-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable