Key Documents
542652
Sigma-Aldrich
2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CF3C6H2(Br)(Cl)NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
274.47
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
mp
27-30 °C (lit.)
SMILES string
Nc1c(Cl)cc(cc1Br)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4BrClF3N/c8-4-1-3(7(10,11)12)2-5(9)6(4)13/h1-2H,13H2
InChI key
OVJCOPVKCCJSFE-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)