주요 문서
542598
Sigma-Aldrich
4-(Difluoromethoxy)iodobenzene
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
F2CHOC6H4I
CAS Number:
Molecular Weight:
270.02
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
refractive index
n20/D 1.548 (lit.)
bp
217-219 °C (lit.)
density
1.871 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
FC(F)Oc1ccc(I)cc1
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)