주요 문서
542563
Sigma-Aldrich
2-Butoxy-5-chlorophenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H14BClO3
CAS Number:
Molecular Weight:
228.48
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
mp
93-98 °C (lit.)
SMILES string
CCCCOc1ccc(Cl)cc1B(O)O
InChI
1S/C10H14BClO3/c1-2-3-6-15-10-5-4-8(12)7-9(10)11(13)14/h4-5,7,13-14H,2-3,6H2,1H3
InChI key
GGIBHUXEZCJVCZ-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Contains varying amounts of anhydride
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)