분석
≥95%
형태
powder
mp
76-81 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)Oc1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C9H13BO3/c1-7(2)13-9-5-3-4-8(6-9)10(11)12/h3-7,11-12H,1-2H3
InChI key
UKZVUHVNTYDSOP-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reactant for synthesis of:
- Heteroaryl benzylureas with glycogen synthase kinase 3 (GSK-3) inhibitory activity
- Modulators of survival motor neuron (SMN) protein
- Inhibitors of cholesteryl ester transfer protein (CETP)
- Selective sphingosine-1-phosphate receptor subtype-1 agonists
- Cytotoxic open lactone analogs of Lamellarin D
기타 정보
Contains varying amounts of anhydride
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.